Learn More
Blei(II)-acetat-Trihydrat, ACS-Reagenz, 99.0 bis 103.0 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15692000 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15692000 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
15602010 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15612010 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15692000 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 2159022.5KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6080-56-4
Summenformel C4H12O7Pb
Molekulargewicht (g/mol) 379.30
MDL-Nummer MFCD00150023
InChI-Schlüssel MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bleiacetat-Trihydrat, Bleidiacetat-Trihydrat, Bleiazetat deutsch, Bis-Acetattrihydroxytriblei, Bleiacetat-II, Trihydrat, Bleiacetat jan, Essigsäure, Blei +2-Salz-Trihydrat, Essigsäure, Blei +2-Salz, Trihydrat, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 204 °C
Chemischer Name oder Material Blei(II)-acetattrihydrat
Schmelzpunkt 75 °C
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 2.5 kg
Strukturformel Pb(CH3CO2)2 · H2O
UN-Nummer UN1616
Beilstein 3730298
IUPAC-Name Blei(2);diacetat;trihydrat
Formelmasse 379.33 mol
Reinheit (%) 99.0 bis 103.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.550 g/cu.cm