Learn More
Blei(II)-acetat, basisch, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337858
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11337858
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036393.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1335-32-6
Lead(II) acetate is used in the production of sweeteners, cosmetics, astringent, used in the cleaning and maintenance of stainless steel firearm suppressors (silencers) and compensators, and also used in making of slow matches.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1335-32-6
MDL-Nummer MFCD00013041
Synonym Lead subacetate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) acetate
Namenshinweis Basic
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Strukturformel Pb(OOCCH3)2·2Pb(OH)2
UN-Nummer UN1616
Merck Index 14,5419
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 807.71
Güte ACS
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bleiacetat, basisch
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.