Learn More
VITLAB™ LDPE-Weithalsflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Beschreibung
- Transparente LDPE-Weithalsflasche
- Mit Schraubverschluss aus PP
- Ideal für Pulver und pastöse Materialien
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Farbe | Transparent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Speichern und Lagerung |
| Enthält | Schraubverschluss |
| Material | LDPE |
| Gewindegröße (metrisch) | 32 |
| Verschlussfarbe | Transparent |
| Höhe (metrisch) | 94 mm |
| Produkttyp | Weithalsflasche |
| Durchmesser (metrisch) | 47 mm |
| Mehr anzeigen |