Learn More
BRAND™ Spritzflaschen aus LDPE mit Belüftungsventil
Artikelnummer. 10709201 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 10709201
Marke: BRAND™ 144024
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hochwertige Spritzflaschen mit integriertem Spülstrahl und Verschluss mit Dichtungskonus.
  • Nur für destilliertes Wasser und organische Lösungsmittel
  • Große Öffnung für bequemes Befüllen
  • Etikett mit Inhaltsbezeichnung und allgemeinen Sicherheitshinweisen in Englisch (sind CAS-Nummern und NFPA-Codes) und Deutsch (sind CAS-Nummern)
  • Hergestellt aus flexiblem PE-LD, beschränkt auf Temperaturen unter 80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material LDPE
Verschlussfarbe Grün
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Produkttyp Spülflasche
Chemical Label Destilliertes Wasser
Verschlusstyp Stopfen