Learn More
BRAND™ Spritzflaschen aus LDPE mit Belüftungsventil
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Nur für destilliertes Wasser und organische Lösungsmittel
- Große Öffnung für bequemes Befüllen
- Etikett mit Inhaltsbezeichnung und allgemeinen Sicherheitshinweisen in Englisch (sind CAS-Nummern und NFPA-Codes) und Deutsch (sind CAS-Nummern)
- Hergestellt aus flexiblem PE-LD, beschränkt auf Temperaturen unter 80 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | LDPE |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Produkttyp | Spülflasche |
| Chemical Label | Isopropanol |
| Verschlusstyp | Stopfen |