Learn More
BRAND™ LDPE-Spritzflaschen mit austauschbarem Waschkopf
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Flexible LDPE-Konstruktion
- Abnehmbarer Waschkopf mit Gewinde
- Höhenverstellbarer Ablassschlauch
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Packung | 25/Pckg. |
| Gewindegröße (metrisch) | GL-28 |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Nein |
| Höhe (metrisch) | 322 mm |
| Produkttyp | Spülflasche |
| Durchmesser (metrisch) | 94 mm |