Learn More
Kautex™ LDPE-Spritzflaschenverschluss
Artikelnummer. 10471151
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1000 ml-Flasche
500 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch):
25 mm
28 mm
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10471151
Marke: Kautex™ 2000075993
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Kautex™ Verschlüsse für Enghals-Spritzflaschen aus LPDE eignen sich für runde Enghalsflaschen der Serie 301 und der Serie 312. Die sind naturfarben und passen damit zur Flasche.
  • LDPE
  • Naturfarben
  • Rund
  • Spritzflaschentyp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Material LDPE
Produkttyp Waschflaschenverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) 500 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch) 25 mm