Learn More
Saint-Gobain LDPE-Schläuche
Diese lichtdurchlässigen Schläuche eignen sich für allgemeine Anwendungen bei niedrigem Druck und niedrigen Temperaturen, für Instrumentierungsanwendungen, für korrosive Atmosphären sowie für die Lebensmittelverarbeitung. Saint Gobain Performance Plastics™ Schläuche aus LDPE zeichnen sich durch eine umfassende Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösungsmittel und korrosive Atmosphären sowie durch eine gute Formbeständigkeit aus.
Marke: Saint-Gobain 95876-01
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- FDA-konform (21 CFR 177.1520)
- Erfüllt USDA-Anforderungen
- Mit Ethylenoxid sterilisieren
Spezifikation
FDA-konform (21 CFR 177.1520), erfüllt USDA-Anforderungen | |
2.8 mm | |
4 mm | |
0.8 mm | |
–73 bis 80 °°C | |
Ja | |
125 psi |
Ja | |
LDPE | |
30 m | |
Allgemeine Anwendungen bei niedrigem Druck und niedrigen Temperaturen, Instrumentationsanwendungen, korrosive Atmosphäre und Lebensmittelverarbeitung | |
Je 1 | |
Durchscheinend | |
–73 bis 80 °°C |