Learn More
Buerkle™ Hohe Flasche aus LDPE
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- LDPE, transparent
- Auslaufsicher
- Mit Schraubverschluss
- Passende Kappe mit Tropfdüse ist als Zubehör erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung, Verpackung, Labor, Probenahme |
| Material | LDPE |
| Halsinnendurchmesser (metrisch) | 18 mm |
| Menge | Je 1 |
| Transparenz | Ja |
| Closure Included | Ja |
| Höhe (metrisch) | 162 mm |
| Produkttyp | Hochformflasche |
| Mehr anzeigen |