Learn More
Buerkle™ Hohe Flasche aus LDPE
Artikelnummer. 10084062 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10084062
Marke: Buerkle™ 03140500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Universalflasche für Lagerung, Verpackung, Labor, Probenahme.
  • LDPE, transparent
  • Auslaufsicher
  • Mit Schraubverschluss
  • Passende Kappe mit Tropfdüse ist als Zubehör erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung, Verpackung, Labor, Probenahme
Material LDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 18 mm
Menge Je 1
Transparenz Ja
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 162 mm
Produkttyp Hochformflasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 77 mm
Verschlusstyp Schraubkappe