Learn More
Kautex™ LDPE-Schraubverschluss
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
18 mm
25 mm
28 mm
40 mm
50 mm
65 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Beschreibung
- Aus Polyethylen niedriger Dichte
- Lichtdurchlässig
- Für zahlreiche Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Material | LDPE |
| Gewindegröße (metrisch) | 00 mm |
| Halsausführung | 00 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 500/750/1000 ml-Weithalsflasche |
| Durchmesser (metrisch) | 50 mm |