Learn More
Kautex™ LDPE-Schraubverschlüsse für Enghalsflaschen der Serien 301 und302
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
00 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Aus LDPE gefertigt
- Naturfarben
- Außendurchmesser der Kappe: 32 mm
- Zur Verwendung mit Enghalsflaschen der Serie 301/302 mit einem Fassungsvermögen von 3000 ml
- Passen Sie auch Weithalsflaschen der Serie 303 mit einem Fassungsvermögen von 50 und 100 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Auslaufsicherer Verschluss |
| Material | LDPE |
| Gewindegröße (metrisch) | 00 mm |
| Halsausführung | 00 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 3000 ml Enghalsflaschen, Serie 301 und 302; 50 und 100 ml Weithalsflaschen, Serie 303 |
| Durchmesser (metrisch) | 32 mm |