Learn More
Kautex™ LDPE Screw Caps
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
14 mm
28 mm
40 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- LDPE construction
- Compatible with Series 301, 302, 303, and 310 bottles.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Natural |
| Material | LDPE |
| Länge (metrisch) | 40 mm |
| Menge | 100 Pk. |
| Sterilität | Unsteril |
| Gewindegröße (metrisch) | 40 mm |
| Zertifizierung/Konformität | Reference Declaration of Compliance |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Fit for Purpose | Zertifizierte Qualität |
| Höhe (metrisch) | 16.9 mm |
| Mehr anzeigen |