Learn More
Buerkle™ Enghalsflaschen aus LDPE, rund
Artikelnummer. 15405564 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15405564
Marke: Buerkle™ 03020200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Universelle Enghalsflaschen aus LDPE, rund für Lagerung, Verpackung, Labor, Probenahme, Bemusterung und Transport von Flüssigkeiten.
  • Universalflaschen zum Lagern, Verpacken, Entnehmen von Proben, Probenahme und Transport von Flüssigkeiten.
  • Mit Schraubverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 mL
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 13 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Material LDPE
Menge 1
Transparenz Ja
Gewindegröße (metrisch) 18 mm
Verschlussfarbe Transparent
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 134 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Verschlussmaterial LDPE
Durchmesser (metrisch) 134 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein