Learn More
Buerkle™ Enghalsflaschen aus LDPE, rund
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Universalflaschen zum Lagern, Verpacken, Entnehmen von Proben, Probenahme und Transport von Flüssigkeiten.
- Mit Schraubverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Farbe | Transparent |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 13 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Gebrauch mit Lebensmitteln geeignet |
| Material | LDPE |
| Menge | 1 |
| Transparenz | Ja |
| Gewindegröße (metrisch) | 18 mm |
| Verschlussfarbe | Transparent |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |