Learn More
Azlon™ Azlon™ mehrsprachig bedruckte LDPE-Spritzflaschen
57.48 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Entionisiertes Wasser
Ethanol
I.M.S.
Isopropanol
Methanol
Wasser
Beschreibung:
Unauslöschlich gedruckt in Arabisch, Französisch und Englisch
Unauslöschlich gedruckt in Norwegisch, Dänisch, Schwedisch und Englisch
Unauslöschlich gedruckt in Norwegisch, Niederländisch, Schwedisch und Englisch
Unauslöschlich gedruckt in Russisch, Polnisch, Deutsch und Englisch
Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
Beschreibung
Bedruckt mit globalen harmonisierten Symbolen, NFPA-Diamanten, R-Sätzen und Sicherheitsinformationen.Mehrsprachige Azlon™ LDPE-Spülflaschen sind mit chemischen Namen und wichtigen Sicherheitsinformationen in vier europäischen Sprachen bedruckt, sodass in europäischen Ländern keine unterschiedlichen Spülflaschen mehr benötigt werden.
- Weithalswaschflaschen mit mehrsprachiger Beschriftung
- Unlöschbar bedruckt
- Farbcodierter, einteiliger Verschluss aus PP behält Form bei der Verwendung
- Verschluss mit präziser Strahlspitzenöffnung für genaue Steuerung
- Erhältlich mit drei Wasser- und fünf Lösungsmitteletiketten
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Verschlusskappe ohne Belüftung |
Durchmesser (metrisch) | 60 mm |
Höhe (metrisch) | 140 mm |
Dispensierung durch den Verschluss | Ja |
Chemical Label | Wasser |
Produkttyp | Spritzflasche mit mehrsprachigem Aufdruck |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8,45 oz. |
Farbe | Durchscheinend |