Learn More
Buerkle™ LDPE-Misch-/Dosierbehälter
Artikelnummer. 13439816 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 L
100 L
200 L
500 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
13439816 100 L 1 Stück
10086641 60 L 1 Stück
11817373 200 L 1 Stück
11827373 500 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13439816 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 34600100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00 CHF
    341.24 CHF / 1 Stück
    Sparen 69.76 CHF
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Behälter schließen vollständig dicht. Sie haben dicke Seiten, sie sind nahtlos, stoßfest und spannungsfrei gesintert. Die weithalsige Öffnung ermöglicht eine sichere Befüllung.
  • Behälter schließen vollständig ab
  • Nahtlose, dicke Seiten
  • Stoßfest und stressfrei gesintert
  • Hergestellt aus LDPE
  • Mit 0,75 Zoll-Innengewinde am Behälterboden
  • Für Lebensmittel geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 L
Verschlussgröße 0,75 in.
Außendurchmesser (metrisch) 450 mm
Außendurchmesser (metrisch) Hals 160 mm
Höhe (metrisch) 850 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 800 mm
Material LDPE
Flaschenhalstyp Weit
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Mischbehälter/Dosierbehälter