Learn More
Buerkle™ LDPE Lid for Round Shaped Containers
Artikelnummer. 31188968 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
110 L Round Container
120 L Round Container
145 L Round Container
150 L Round Container
160 L Round Container
180 L Round Container
205 L Round Container
210 L Round Container
290 L Round Container
400 L Round Container
55 L Round Container
60 L Round Container
80 L Round Container
85 L Round Container
850 L Round Container
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte)
31188968 55 L Round Container
31188962 60 L Round Container
31188880 80 L Round Container
31188917 85 L Round Container
31188904 110 L Round Container
31188883 120 L Round Container
31188931 145 L Round Container
31188875 150 L Round Container
31188952 160 L Round Container
31188860 180 L Round Container
31188859 205 L Round Container
31188898 210 L Round Container
31188908 290 L Round Container
31188938 400 L Round Container
31188902 850 L Round Container
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 31188968 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 34900551
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
LDPE Lid for Round Shaped Containers is the perfect solution to cover various sizes of round shaped containers.
  • L-LDPE (linear LDPE), transparent
  • Rupture-proof
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 12.2 in.
Typ Tank Lid
Zur Verwendung mit (Geräte) 55 L Round Container