Learn More
Vitlab™ LDPE-Deckel
Artikelnummer. 10373001
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für 10 l-Eimer
Für 5 l-Eimer
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10373001 Für 5 l-Eimer 1 Stück
10007890 Für 10 l-Eimer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10373001 Lieferant Vitlab™ Lieferanten-Nr. 96293
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.35 CHF
    4.27 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.08 CHF
    1% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt mit LDPE für festen Sitz und Transparenz. VITLAB™ LDPE-Deckel sind für die Verwendung mit VITLAB™ HDPE-Eimer vorgesehen.
  • Dicht schließend
  • Eimer separat bestellbar 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Lid
Material LDPE
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 5 l-Eimer
Menge Je 1