Learn More
Gilac™ Industrieeimer aus LDPE
Artikelnummer. 11742525
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
13 l
Farbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11742525
Marke: Gilac™ G615128
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Round Bucket with Stainless Steel Handle Food bucket and anti-wear skirt for increased product durability. Highly durable.
  • Food bucket
  • Highly durable
  • Anti-wear skirt for increased product durability
  • Made from low density polyethylene making it highly resistant
  • Stainless steel handle
  • Reinforced Bottom
  • External dimensions include handles
Spezifikation
Produkttyp Industrieller Eimer
Kapazität (metrisch) 13 l
Graduierungen Yes
Material LDPE
Kapazität (angloamerikanisch) 3.4 gal.
Farbe Blau
Durchmesser (angloamerikanisch) 12 in.
Durchmesser (metrisch) 305 mm
Griffmaterial Stahl
Höhe (angloamerikanisch) 12.2 in.
Höhe (metrisch) 310 mm
Länge (angloamerikanisch) 13.6 in.
Länge (metrisch) 345 mm
Temperatur (angloamerikanisch) 5°F to 140°F
Temperatur (metrisch) -15°C to +60°C
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 305 mm