Learn More
Gilac™ Industrieeimer aus LDPE
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Kapazität (metrisch):
13 l
Beschreibung
- Food bucket
- Highly durable
- Anti-wear skirt for increased product durability
- Made from low density polyethylene making it highly resistant
- Stainless steel handle
- External dimensions include handles
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Industrieller Eimer |
| Graduierungen | Yes |
| Material | LDPE |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,6 gal. |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen | 310 x 280 x 280 mm |
| Griffmaterial | Stahl |
| Höhe (angloamerikanisch) | 11 in. |
| Höhe (metrisch) | 280 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 12.2 in. |
| Mehr anzeigen |