Learn More
Kautex™ 250-ml-Sicherheitsspülflaschen
Click to view available options
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Unit Size:
10 Stück
150 Stück
Description
- Bedruckt mit Gefahrenhinweisen und Inhaltssubstanzen in deutscher, englischer und französischer Sprache
- Beschriftungsbereich
- Abriebfester Druck
- Farbe des Verschlusses entspricht der Druckfarbe zur einfachen Identifizierung von Medien
- Auslaufsicher
- Vollständige Entleerung, selbst bei Kopfstand, durch gleitendes Abgaberohr.
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 30.8 mm |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Menge | 150/Packung |
| Verschlussfarbe | Orange |
| Öffnung | Weit |
| Form | Rund |
| Höhe (metrisch) | 120 mm |
| Show More |