missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ LDPE-Tropfflaschen
Flexible LDPE-Konstruktion. Die BRAND™ LDPE-Tropfflaschen verfügen über einen abnehmbaren Schraubverschluss mit Tropfdüse und einer befestigten Auswurfkappe.
Marke: BRAND™ 125248
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flexible LDPE-Konstruktion
- Umfasst einen Schraubverschluss mit Tropfdüse und befestigtem Ausguss
Spezifikation
| 250 ml | |
| LDPE | |
| Ja | |
| Tropfdüse |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BRAND™ LDPE-Tropfflaschen > Fassungsvermögen (metrisch)250 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur