Learn More
Karl Hecht™ LDPE-Tropfflaschen
Artikelnummer. 10084111
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Verschlussgröße:
GL25
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
10084111 250 ml GL25 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10084111 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 49103024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.20 CHF
    1.49 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.71 CHF
    32% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit einer Tropfspitze für präzises und wiederholbares Dispensieren von Flüssigkeiten.
  • Aus Polyethylen
  • Mit angebrachter Kappe
  • In einer großen Auswahl an Kapazitäten- und Gewindegrößen erhältlich
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material LDPE
Verschlussfarbe Rot
Closure Included Ja
Verschlussgröße GL25
Verschlusstyp Befestigte Kappe
Produkttyp Tropfflasche