Learn More
Buerkle™ LDPE-Tropfflaschen
Artikelnummer. 11876413 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
30 mL
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11876413
Marke: Buerkle™ 03061000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur tropfenweisen oder feinstrahligen Dosierung geringer Flüssigkeitsmengen. Buerkle™ Tropfflaschen aus LDPE zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion sowie ihre praktische Verschlusskappe aus.
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für durchsichtige, feste und flexible Beschaffenheit
  • Am Tropfenverschluss aus Polyethylen angebrachte Kappe mit Halteband passt auf die Spitze. Aufsetzen einer falschen Kappe ist ausgeschlossen
  • Tropfenverschluss muss vor Erstgebrauch für eine präzise Abgabe aufgeschnitten werden
  • Geeignet für die Verwendung mit Lebensmitteln
  • Durchsichtig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 21 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Material LDPE
Gewindegröße (metrisch) 28 mm
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 248 mm
Verschlussmaterial Polyethylen
Durchmesser (metrisch) 95 mm
Verschlusstyp Verschlusskappe und Tropfverschluss