Learn More
Buerkle™ LDPE-Tropfflaschen
Artikelnummer. 11866413 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
30 mL
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
50 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11866413 500 ml 1 Stück
11816413 20 mL 1 Stück
10267512 30 mL 1 Stück
11826413 30 mL 50 Stück
11822273 30 mL 10 Stück
15306368 50 ml 1 Stück
11846413 100 mL 1 Stück
11856413 250 mL 1 Stück
11876413 1000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11866413 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 03060500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.10 CHF
    3.03 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.07 CHF
    2% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur tropfenweisen oder feinstrahligen Dosierung geringer Flüssigkeitsmengen. Buerkle™ Tropfflaschen aus LDPE zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion sowie ihre praktische Verschlusskappe aus.
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für durchsichtige, feste und flexible Beschaffenheit
  • Am Tropfenverschluss aus Polyethylen angebrachte Kappe mit Halteband passt auf die Spitze. Aufsetzen einer falschen Kappe ist ausgeschlossen
  • Tropfenverschluss muss vor Erstgebrauch für eine präzise Abgabe aufgeschnitten werden
  • Geeignet für die Verwendung mit Lebensmitteln
  • Durchsichtig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchscheinend
Durchmesser (angloamerikanisch) 2.95 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Höhe (metrisch) mit Verschluss 204 mm
Material LDPE
Sterilität Non-sterile
Gewindegröße (metrisch) 25 mm
Closure Included Ja
Graduated No
Öffnung Narrow
Höhe (metrisch) 204 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6.65 in.
Verschlussmaterial Polyethylen
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Verschlusstyp Verschlusskappe und Tropfverschluss
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 16.91 oz.
Form Round
Einwegprodukt Reusable