Learn More
Semadeni™ LDPE-Behälter
Marke: Semadeni™ 875
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
3,5 L | |
Naturfarben, durchscheinend | |
Rechtwinklig | |
Schnappverschluss | |
Je 1 | |
208 mm | |
94 mm |
Schnappverschluss | |
Polyethylen | |
Verpackung, Lagerung | |
Behälter | |
100 x 100 x 95 mm | |
208 mm |