Learn More
Semadeni™ LDPE-Behälter
Marke: Semadeni™ 874
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
2 L | |
Naturfarben, durchscheinend | |
Rechtwinklig | |
Schnappverschluss | |
Je 1 | |
208 mm | |
64 mm |
Schnappverschluss | |
Polyethylen | |
Lagerung, Verpackung | |
Behälter | |
200 x 200 x 130 mm | |
208 mm |