Learn More
Semadeni™ LDPE-Behälter
Marke: Semadeni™ 871
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
1 L | |
Quadratisch | |
Je 1 | |
100 mm |
LDPE | |
Behälter | |
100 x 100 x 130 mm | |
130 mm |