Beschreibung
- L-LDPE (lineares LDPE), transparent
- Bruchsicher
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Behälter |
| Closure Included | Nein |
| Graduated | No |
| Material | LLDPE |
| Form | Rechtwinklig |
| Sterilität | Non-sterile |
| Kapazität (metrisch) | 50 l |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelgeeignet |
| Höhe (metrisch) | 160 mm |
| Mehr anzeigen |