Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Faltbarer Behälter aus LDPE mit Verschluss aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8004172 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 L
10 L
19 L
Packungsgröße:
10 Stück
12 Stück
Artikelnummer. 11770039
Marke: Cole-Parmer™ Essentials 0610010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
LDPE Containers are collapsible when empty for easy storage.
  • These containers nest uniformly when empty and expand readily when filled with liquid.
  • They include polypropylene (PP) caps with injection-molded threads.
  • Replacement caps sold separately.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 L
Farbe Translucent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die Behälter werden beim Entleeren gleichmäßig gelagert und dehnen sich leicht aus, wenn sie mit Flüssigkeit gefüllt werden
Material LDPE
Farbe des Schraubverschlusses Weiß
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Yes
Produkttyp Faltbarer Behälter
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe