Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Faltbarer Behälter aus LDPE mit Verschluss aus Polypropylen
Artikelnummer. 11755519 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 L
10 L
19 L
Packungsgröße:
10 Stück
12 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11755519 19 L -
11770039 1 L 12 Stück
11779969 10 L 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11755519 Lieferant Cole-Parmer™ Essentials Lieferanten-Nr. 0610040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
LDPE Containers are collapsible when empty for easy storage.
  • These containers nest uniformly when empty and expand readily when filled with liquid.
  • They include polypropylene (PP) caps with injection-molded threads.
  • Replacement caps sold separately.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 19 L
Kapazität (angloamerikanisch) 5 gal.
Farbe Translucent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die Behälter werden beim Entleeren gleichmäßig gelagert und dehnen sich leicht aus, wenn sie mit Flüssigkeit gefüllt werden
Material LDPE
Farbe des Schraubverschlusses Weiß
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Yes
Produkttyp Faltbarer Behälter
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe