Learn More
Kautex™ LDPE-Eimer
Artikelnummer. 15921401
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Dunkelgrau
Weiß
Griffmaterial:
Kunststoffbeschichteter Stahl
Rostfrei
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Griffmaterial unitSize
15921401 Dunkelgrau Rostfrei 10 Stück
17818117 Weiß Kunststoffbeschichteter Stahl 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15921401 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000070587
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dicken Wänden für Stabilität und lange Lebensdauer. Kautex™ Eimer aus LDPE haben einen robuste Behälter und einen starken Tragegriff für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Dickwandig, sehr stabil
  • Innenliegende Literskala
  • Industrie- und Laboreimer:  Kunststoffbeschichteter Stahlgriff  Weiß
  • Bauarbeiter-’Eimer:  Rostfreier Griff,  Dunkelgrau
Anwendung:
  • Dispensieren
  • Probenversand
  • Mischen
  • Übertragung
  • Transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Becher
Kapazität (metrisch) 10 l
Graduierungen Ja
Material LDPE
Farbe Dunkelgrau
Durchmesser (metrisch) Boden 212 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 253 mm
Griffmaterial Rostfrei
Höhe (metrisch) 279 mm
Enthält Rostfreier Griff
Menge Je 1