Learn More
Kautex™ LDPE-Adapter
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für die Verwendung mit 5 bis 60 l-Ballonflaschen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Befestigung von Absperrhähnen an Ballonflaschen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für die Verwendung mit 5 bis 60 l-Ballonflaschen |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Produkttyp | Adapter |