Learn More
Hach™ LCK-Küvettentests
Artikelnummer. 11578149
Ansicht ändern
Click to view available options
Analyten:
Bor (B)
Gelöstes Sulfid
Gesamtgehalt an organischem Kohlenstoff (TOC)
Molybdän
Nichtionische Tenside
Nitrit
Säurekapazität (KS4.3/CaCO3)
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Analyten Packungsgröße
11578149 Gesamtgehalt an organischem Kohlenstoff (TOC) -
10656090 Molybdän 1 Stück
10122744 Säurekapazität (KS4.3/CaCO3) 1 Stück
10156112 Nichtionische Tenside 1 Stück
10137309 Bor (B) 1 Stück
10749873 Nitrit -
10182404 Gelöstes Sulfid 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11578149 Lieferant Hach™ Lieferanten-Nr. LCK385
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einführen, ablesen und fertig stellen. Hach™ LCK-Küvettentests sind vordosierte Reagenzien, die in einer voll ausgestatteten Box verpackt sind. Sie bieten maximale Sicherheit, Anwenderfreundlichkeit und photometrische Auswertung und verwenden zugleich eine minimale Menge an Reagenzien/Chemikalien für eine umweltfreundliche Lösung.
Hach LCK-Küvettentests sind offiziell für gesetzlich vorgeschriebene Einwilligungsgrenzen zugelassen. Mit Hilfe von Addista-Standardlösungen und Ringversuch-Testlösungen bieten sie die Sicherheit, dass die Analyseergebnisse immer korrekt sind. Das Photometer identifiziert den Küvettentest anhand seines Barcodes (IBR+) und berechnet sofort das Ergebnis. Küvetten bieten Präzision und Sicherheit durch das Dosicap-Zip, das den Kontakt mit Reagenzien eliminiert.
  • Vordosierte, gebrauchsfertige Reagenzien ohne nötige Spülschritte
  • Präzise, zuverlässige Messwerte
  • Maximale Sicherheit für Anwender dank geschlossenem System und geringen Mengen an Reagenzien
  • Praktische und fehlerfreie Dosierung der Reagenzien
  • Barcode-Etikett zur automatischen Erkennung im Photometer
  • Differenzierung zwischen Tests und Messbereichen durch Farbcodierung
Bestellinformation
DimRange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Analyten Gesamtgehalt an organischem Kohlenstoff (TOC)
Zertifizierung/Konformität EN 1484 ,DIN 38409-H3
Farbe Grün
pH-Bereich 3 to 10
Volumen (metrisch) 10 mL
Format Vordosierte Röhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasserqualitätsanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Photometer (DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000), Addista Standardlösungen
Enthält Voll ausgestattete Box, Reagenzien-Set
Anzahl Tests 25
Bereich 3 bis 60 mg/l C
Sterilität Non-sterile
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Testmethode Spülung, Persulfat-Verdauung
Typ Total Organic Carbon Cuvette Test