missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ LB-Medium, Lennox, große Kapseln

Artikelnummer. 11323249 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11323249 1000 g 1 Kilogramm
11353249 5000 g 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11323249 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 113002136

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Formulierungen für die als LB-Medium bekannten E. coli-Wachstumsmedien enthalten in der Regel 10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter; Lennox LB-Medium enthält auch 5 g NaCl pro Liter

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ™FDA-zertifiziert für Molekularbiologie
Inhalt und Lagerung 15 °C bis 30 °C
Form Dehydriert
Güte Molekularbiologie
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 5 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für das Wachstum von Escherichia coli und zertifiziert für Plasmid und andere Bakterienkulturen in flüssigen Medien
Menge 1000 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.