Learn More
MP Biomedicals™ LB-Medium, große Kapseln
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
15 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
15 Kilogramm
227 Gramm
454 Gramm
5 Kilogramm
Beschreibung
- Formulierungen für E. coli-Wachstumsmedien enthalten 10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter, 10 g NaCl pro Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Molecular Biology Certified™ |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Format | Kapseln |
| Zusammensetzung | Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Züchten von Bakterien |
| Menge | 15 kg |
Nur für Forschungszwecke.