Beschreibung
- Nutritionally rich medium originally developed for growth and maintenance of E. coli strains
- Eliminates the waste, inaccuracies, and mess associated with weighing out bulk powder
- Contains essential electrolytes for transport and osmotic balance, due to NaCl component
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ™FDA-zertifiziert für Molekularbiologie |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Format | Kapseln |
| Güte | Molekularbiologie |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l, Agar 15 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Züchten von Bakterien |
| Menge | 454 g |