Learn More
Lawesson-Reagenz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10582611 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10582611 25 g Glasflasche 25 Gramm
10124840 100 g Glasflasche 100 Gramm
11328901 500 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10582611 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 210890250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 19172-47-5 | C14H14O2P2S4 | 404.452 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Bildung von C-S-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19172-47-5
Summenformel C14H14O2P2S4
Molekulargewicht (g/mol) 404.452
InChI-Schlüssel CFHGBZLNZZVTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lawesson's reagent, lawesson reagent, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide, unii-a4125mq8rx, 1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-, 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulphide, 4-methoxyphenylthiophosphoric cyclic di thioanhydride
PubChem CID 87949
IUPAC-Name 2,4-bis(4-methoxyphenyl)-2,4-bis(sulfanyliden)-1,3,2$l^{5},4$l^{5}-Dithiadiphosphetan
SMILES COC1=CC=C(C=C1)P2(=S)SP(=S)(S2)C3=CC=C(C=C3)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lawesson's Reagent
Farbe Weiß
Schmelzpunkt 228.0°C to 231.0°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Fieser 10,39; 12,59; 13,38; 15,37; 16,37
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes.
Formelmasse 404.45
Reinheit (%) 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lawesson''s Reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.