Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lawesson's Reagenz, 97 %
Artikelnummer. 11401898
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11401898
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals A14530.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 19172-47-5 | C14H14O2P2S4 | 404.452 g/mol
Lawesson's reagent is a thiation agent used to convert carbonyl compounds into thiocarbonyls. It is also used to thionate enones, esters, lactones, amides, lactams and quinones. Further, it is used to prepare thiols from alcohols. It is associated with silver perchlorate and utilized as and oxophilic Lewis acid catalyst for Diels-Alder reaction of dienes with alfa, beta-unsaturated aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lawesson-Reagenz ist ein Thiierungmittel, das zur Umwandlung von Carbonylverbindungen in Thiocarbonylverbindungen verwendet wird. Es wird auch zur Thionierung von Enonen, Estern, Lactonen, Amiden, Lactamen und Chinonen verwendet. Weiter wird es benutzt, um Thiole aus Alkoholen vorzubereiten. Es ist mit Silberperchlorat assoziiert und wird als oxophiler Lewis-Säure-Katalysator für die Diels-Alder-Reaktion von Dienen mit alpha-beta-ungesättigten Aldehyden verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19172-47-5
Summenformel C14H14O2P2S4
Molekulargewicht (g/mol) 404.452
MDL-Nummer MFCD00005171
InChI-Schlüssel CFHGBZLNZZVTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lawesson's reagent, lawesson reagent, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide, unii-a4125mq8rx, 1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-, 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulphide, 4-methoxyphenylthiophosphoric cyclic di thioanhydride
PubChem CID 87949
IUPAC-Name 2,4-bis(4-methoxyphenyl)-2,4-bis(sulfanyliden)-1,3,2$l^{5},4$l^{5}-Dithiadiphosphetan
SMILES COC1=CC=C(C=C1)P2(=S)SP(=S)(S2)C3=CC=C(C=C3)OC
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Lawesson's Reagent
Schmelzpunkt 221°bis 225 °C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3134
Beilstein 1024888
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,5391
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 404.47
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lawesson's Reagent
Signalord
  • Gefahr
Riskkategorier
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Faroangivelser
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Skyddsangivelse
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,3,2,4-Dithiadiphosphetane, 2,4-bis(4-methoxyphenyl)-, 2,4-disulfide
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.