Learn More
Laurylmethacrylat, TRC
Artikelnummer. 30475585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475585 1 g 1 Gramm
30466361 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30475585 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL1787651G
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-90-5
Summenformel C16H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 254.41
Synonym Ageflex FM 246, Blemmer LMA, Dodecyl 2-methyl-2-propenoate, Dodecyl methacrylate, Exceparl L-MA, GE 410, GE 410 (methacrylate), LAMA, LMA, Lauryl methacrylate, Light Ester L, MA 13, MA 13 (methacrylate), NSC 5188, Rocryl 320, SR 313, SR 313E, Sipomer LMA, n-Dodecyl methacrylate
IUPAC-Name Dodecyl-2-methylprop-2-enoat
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lauryl Methacrylate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H30O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-16(17)15(2)3/h2,4-14H2,1,3H3
Formelmasse 254.2246