Learn More
Lauroylsarcosine Sodium Salt, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium lauroylsarcosinate |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1 |
| Formelmasse | 293.1967 |