Learn More
Lauroylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30470716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30470716 250 mL 250 Milliliter
30475860 1 L 1 Liter
30466892 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30470716 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL178630250ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-16-3
Summenformel C12H23ClO
Molekulargewicht (g/mol) 218.76
Synonym Dodecanoic Acid Chloride, Lauric Acid Chloride, n-Dodecanoyl Chloride
IUPAC-Name Dodecanoylchlorid
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lauroyl Chloride
Menge 250 mL
InChI-Formel InChI=1S/C12H23ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3
Formelmasse 218.1437