Learn More
Dodecansäure-Natriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-153041 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10552214
Marke: Thermo Scientific Acros 413040050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 629-25-4 | C12H23NaO2 | 222.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 629-25-4
Summenformel C12H23NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 222.30
MDL-Nummer MFCD00041754
InChI-Schlüssel BTURAGWYSMTVOW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dodecanoate, sodium laurate, lauric acid sodium salt, dodecanoic acid, sodium salt, lauric acid, sodium salt, dodecanoic acid sodium salt, lauran sodny czech, caswell no. 778a, unii-k146mr5exo, epa pesticide chemical code 079026
PubChem CID 2735067
IUPAC-Name sodium dodecanoate
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCC([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Lauric acid, sodium salt
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)10COONa
Menge 5 g
Formelmasse 222.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Flocken
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lauric acid, sodium salt
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.