Learn More
Laurinsäure, 98-101 %, Extra Pure, säuerlich, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10497640 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10497640 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10497640 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. L/0560/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 143-07-7
Schmelzpunkt 44°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 225°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C12H24O2
MDL-Nummer 2736
Menge 500 g
Synonym lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
InChI-Schlüssel POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name Dodecansäure
Molekulargewicht (g/mol) 200.322
PubChem CID 3893
ChEBI CHEBI:30805
Formelmasse 200.32g/mol
Physikalische Form Fest