missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauraminoxid, TRC

Artikelnummer. 30467601
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467601 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30467601 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL1785301G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1643-20-5
Summenformel C14 H31 N O
Molekulargewicht (g/mol) 229.4
Synonym Dodecylamine, N,N-dimethyl-, N-oxide (6CI,8CI), 101CG, AX, AX (amine oxide), AX 22, AX agent, AX-CS, AX-S, AX-SS, Admox 12, Amiphitol 20N, Ammonyx AO, Ammonyx C10 Amine Oxide, Ammonyx DMCD 40, Ammonyx LO, Ammonyx LO-E, Amogen AOL, Amphitol 20N, Aromox DM 12D, Aromox DM 12D-W, Aromox DM 12DW(C), Aromox DM 12W, Aromox DMA 2DW, Aromox DMCD, Atlas CD 413, Barlox 12i, C 12AX, CFS 560, Cadenac DM 12D-W, Cadenax DM 12DW, Cadenax DM 12DW(C), Cadenax DM 12DW(S), Cadenax DM 12DW-S, ColaLux Lo, Conco XAL, Cyclomox L, DDAO, DDNO, Dimethylaurylamine oxide, Dimethyldodecylamine N-oxide, Dimethyldodecylamine oxide, Dimethyllaurylamine oxide, Dodecydimethylamine-N-oxide, Dodecyldimethylamine oxide, Emal 20N, Emcol L, Emcol LO, Empigen OB, Genaminox K 12, Genaminox LA, Incromine oxide L, LDAO, Lauramine oxide, Laurylamine oxide, Lauryldimethylamine N-oxide, Lauryldimethylamine oxide, Lauryldimethylammonium oxide, MON 59121, Macat AO 12, Mackamine CO-SP, Mackamine LO, N,N-Dimethyl-1-dodecanamine N-oxide, N,N-Dimethyl-1-dodecanamine oxide, N,N-Dimethyl-N-dodecylamine N-oxide, N,N-Dimethyl-n-dodecylamine oxide, N,N-Dimethyldodecylamine N-oxide, N,N-Dimethyldodecylamine oxide, N-Dodecyl-N,N-dimethylamine oxide, N-Lauryl-N,N-dimethylamine oxide, N-Lauryldimethylamine N-oxide, Ninox DMCD 40, Ninox L, Nissan Unisafe A-LM, OA 12, OB 2, OB 2 (surfactant), Oxamin LO, Oxidet DM 20, Rewominox L 408, Rhodamox L, Rhodamox LO, Schercamox DML, Softamine L, TAO 14, Tomah AO 728, Unisafe A-LM, Unisafe A-LMR, Unisorb A-LM, Vicamox 401, Wondamin OX 300, Wondamine OX 300, n-Dodecyl-N,N-dimethylamine-N-oxide, n-Dodecyldimethylamine oxide, 1-Dodecanamine, N,N-dimethyl-, N-oxide
IUPAC-Name N,N-Dimethyldodecan-1-aminoxid
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lauramine Oxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
Formelmasse 229.2406
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.