Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Universaltablar KS, ohne Federkl. 40X30CM
Artikelnummer. 10431122
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
430 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
10431122 430 x 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10431122 Lieferant Edmund Bühler GmbH™ Lieferanten-Nr. 0051 471
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beschichtetes Tablett mit Bohrungen zur individuellen Befestigung von Federklammern oder Reagenzglasgestellen für den Schüttler KS 15
  • Beschichtetes Tablett mit Bohrungen
  • Ermöglicht die individuelle Befestigung von Federklemmen, Reagenzglasgestellen oder Haltern für 1 Mikrotiterplatte
  • Abmessungen der Schüttelplattform: 430 X 300 mm.
Spezifikation
Produkttyp Universal-Tablett
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B) 430 x 300 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einzelbefestigung von Federklammern, Reagenzglasgestellen/Haltern für 1 Mikroplatte