Learn More
Sanplatec™ Latexhandschuh 6 in.
Beschreibung
- Spezifikationen: 1 Doppelspule, Gesamtlänge: 635 mm, Dicke: 0,55 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Nein |
| Material | Latex |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | Universal |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.55 mm |
| Dicke (metrisch) | 0.55 mm |
| Verpackungsart | Paar |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe | 6 in. |