missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Piercan™ Latex Dry Box Gloves

Artikelnummer. 11881240
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stulpe:
156
186
220
300
Größe:
7
9
Dicke (angloamerikanisch):
15 mil
24 mil
Packungsgröße:
2 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Stulpe Größe Dicke (angloamerikanisch) unitSize
11881240 186 9 15 mil 2 Stück
11749478 156 7 15 mil 2 Stück
11841240 156 9 15 mil 2 Stück
11821250 156 9 24 mil 2 Stück
11851250 186 9 24 mil -
11861250 220 9 24 mil 2 Stück
11871250 300 9 24 mil 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11881240 Lieferant Piercan™ Lieferanten-Nr. 13800 H 9 E4 6

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE 0086 Certified
Farbe Natural
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Material Latex
Produkttyp Dry Box Gloves
Größe 9
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal for use in Chemical & Medical Research, Pharmaceutical & Electronics Industries, Vapor Blasting
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Anschlussgröße (metrisch) 200 mm
Menge 2/Pk.
Beständig gegen To Most Acids, Alkalis and Organic Chemicals
Länge (metrisch) 820 mm
Durchmesser (metrisch) Stulpe 186
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.