Learn More
Piercan™ Latex Dry Box Gloves
Artikelnummer. 11749478
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stulpe:
156
186
220
300
Größe:
7
9
Dicke (angloamerikanisch):
15 mil
24 mil
Packungsgröße:
2 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Stulpe Größe Dicke (angloamerikanisch) unitSize
11749478 156 7 15 mil 2 Stück
11841240 156 9 15 mil 2 Stück
11821250 156 9 24 mil 2 Stück
11881240 186 9 15 mil 2 Stück
11851250 186 9 24 mil -
11861250 220 9 24 mil 2 Stück
11871250 300 9 24 mil 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11749478 Lieferant Piercan™ Lieferanten-Nr. 000390 10800 H 7 4/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE 0086 Certified
Farbe Natural
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Material Latex
Produkttyp Dry Box Gloves
Größe 7
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal for use in Chemical & Medical Research, Pharmaceutical & Electronics Industries, Vapor Blasting
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Anschlussgröße (metrisch) 200 mm
Menge 2/Pk.
Beständig gegen To Most Acids, Alkalis and Organic Chemicals
Länge (metrisch) 820 mm
Durchmesser (metrisch) Stulpe 156